Tisk…
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 5-Acetyl-2,4-dichloropyridine
OR310142-1G OR310142-500MG
APOSOR310142-1GEA 19110 CZK
APOSOR310142-1G APOSOR310142-500MG
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(4,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265322
CAS číslo: 887573-44-6