3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310133-1G
OR310133-250MG
APOSOR310133-1GEA
4630
CZK
APOSOR310133-1G
APOSOR310133-250MG
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid 95%
3-Methylquinoxaline-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD03840415 CAS číslo: 74003-63-7 |