Tisk…
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310132-1G OR310132-500MG
APOSOR310132-1GEA 19110 CZK
APOSOR310132-1G APOSOR310132-500MG
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Methoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12924304
CAS číslo: 1138220-76-4