Tisk…
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR310121-1G OR310121-250MG
APOSOR310121-1GEA 4630 CZK
APOSOR310121-1G APOSOR310121-250MG
4-Chloro-1,6-naphthyridine 98%
4-Chloro-1,6-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Bod tání: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09881194
CAS číslo: 6861-84-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III