Tisk…
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310118-1G OR310118-250MG
APOSOR310118-1GEA 16530 CZK
APOSOR310118-1G APOSOR310118-250MG
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
1H,4H,5H,6H-Cyclopenta[c]pyrazole-3-carboxamide
Vzorec: C₇H₉N₃O
Bod tání: 215…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506254
CAS číslo: 851776-30-2