7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310110-1G
OR310110-250MG
APOSOR310110-1GEA
22820
CZK
APOSOR310110-1G
APOSOR310110-250MG
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
7-Hydroxy-4-(morpholin-4-ylmethyl)-2H-chromen-2-one
Vzorec:
C₁₄H₁₅NO₄ Bod tání: 139…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00868668 CAS číslo: 25392-50-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...