Tisk…
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Iodo-3-methyl-2-(pivaloylamino)pyridine
OR310100-1G
APOSOR310100-1GEA 7280 CZK
APOSOR310100-1G
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
N-(5-Iodo-3-methyl-pyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Vzorec: C₁₁H₁₅IN₂O
MW: 318,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04218302
CAS číslo: 677327-29-6