Tisk…
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3101-1G OR3101-5G OR3101-2.5G OR3101-10G
APOSOR3101-1GEA 2610 CZK
APOSOR3101-1G APOSOR3101-5G APOSOR3101-2.5G APOSOR3101-10G
6-Chloropyridazine-3-carboxamide 97%
6-Chloropyridazine-3-carboxamide
Vzorec: C₅H₄ClN₃O
Bod tání: 243…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258882
CAS číslo: 66346-83-6