5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR310068-1G
OR310068-500MG
APOSOR310068-1GEA
15310
CZK
APOSOR310068-1G
APOSOR310068-500MG
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
5-(4-Chlorophenyl)-3-iodopyridin-2-amine
Vzorec:
C₁₁H₈ClIN₂ Bod tání: 136…137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22373657 CAS číslo: 1356397-46-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...