Tisk…
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310057-1G OR310057-250MG
APOSOR310057-1GEA 5200 CZK
APOSOR310057-1G APOSOR310057-250MG
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
3-Chloroquinoxaline-2-carboxylic acid
Vzorec: C9H5ClN2O2
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864191
CAS číslo: 20254-76-6