Tisk…

1H-Indole-2-carbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Indole-2-carbonitrile

OR310037-1G OR310037-250MG
APOSOR310037-1GEA 4200 CZK
APOSOR310037-1G APOSOR310037-250MG
1H-Indole-2-carbonitrile
1H-Indole-2-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,161 g/mol
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00187566
CAS číslo: 36193-65-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR