Tisk…
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR310008-1G
APOSOR310008-1GEA 2320 CZK
APOSOR310008-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec: C7H5N3O
MW: 147,1300 g/mol
Bod tání: 320 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999183
CAS číslo: 19178-25-7