Tisk…
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR310007-1G OR310007-500MG
APOSOR310007-1GEA 9560 CZK
APOSOR310007-1G APOSOR310007-500MG
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Iodo-8-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289.03 g/mol
Bod tání: 222…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126118
CAS číslo: 1373350-43-6