5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR31-250MG
OR31-1G
APOSOR31-250MGEA
1450
CZK
APOSOR31-250MG
APOSOR31-1G
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
5-(5-Chloro-2-thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₅ClN₂S MW: 184,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03791215 CAS číslo: 166196-61-8 |