Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 7250 CZK
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C6H4BrN3
Bod tání: 146…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757672
CAS číslo: 18087-73-5