Tisk…
3-Quinolinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
OR30994-50MG OR30994-100MG
APOSOR30994-50MGEA 622 CZK
APOSOR30994-50MG APOSOR30994-100MG
3-Quinolinecarbaldehyde
3-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006768
CAS číslo: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7