Tisk…
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30993-1G OR30993-250MG
APOSOR30993-1GEA 1160 CZK
APOSOR30993-1G APOSOR30993-250MG
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253186
CAS číslo: 24279-74-1