Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30991-1G OR30991-5G
APOSOR30991-1GEA 622 CZK
APOSOR30991-1G APOSOR30991-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
Bod varu: 88…90 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03419800
CAS číslo: 27258-32-8