Tisk…
2-Bromostyrene 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3099-5G OR3099-100G OR3099-25G
APOSOR3099-5GEA 1040 CZK
APOSOR3099-5G APOSOR3099-100G APOSOR3099-25G
2-Bromostyrene 97+%
2-Bromostyrene
Vzorec: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Bod varu: 102…104 °C/22mmHg
Bod tání: –53 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000076
CAS číslo: 2039-88-5