Tisk…

4-Chlorosalicylaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR30987-1G OR30987-5G
APOSOR30987-1GEA 622 CZK
APOSOR30987-1G APOSOR30987-5G
4-Chlorosalicylaldehyde
4-Chlorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 47…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06252499
CAS číslo: 2420-26-0

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR