Tisk…
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30985-25G OR30985-5G OR30985-1G
APOSOR30985-25GEA 21730 CZK
APOSOR30985-25G APOSOR30985-5G APOSOR30985-1G
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆IN₃
MW: 259.05 g/mol
Bod tání: 182…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09261138
CAS číslo: 88805-76-9