Tisk…
3-Amino-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indazol-3-amine, Indazol-3-amine, 1H-Indazol-3-ylamine, Indazol-3-ylamine, 3-Amino-1H-indazole
OR30984-1G OR30984-5G OR30984-25G
APOSOR30984-1GEA 622 CZK
APOSOR30984-1G APOSOR30984-5G APOSOR30984-25G
3-Amino-1H-indazole
3-Amino-1H-indazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Bod tání: 156…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00182045
CAS číslo: 874-05-5