tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-3-ethylpiperidine, N1-BOC protected
OR30969-1G
OR30969-250MG
OR30969-500MG
OR30969-2.5G
OR30969-5G
APOSOR30969-1GEA
12300
CZK
APOSOR30969-1G
APOSOR30969-250MG
APOSOR30969-500MG
APOSOR30969-2.5G
APOSOR30969-5G
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-ethylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₂H₂₄N₂O₂ MW: 228.34 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11840263 CAS číslo: 1158759-09-1 |