Tisk…
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30963-10G OR30963-1G
APOSOR30963-10GEA 0 CZK
APOSOR30963-10G APOSOR30963-1G
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
2-Butyl-1,3-benzoxazol-5-amine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 885949-91-7