3-Amino-6-methylpyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30962-1G
OR30962-5G
APOSOR30962-1GEA
662
CZK
APOSOR30962-1G
APOSOR30962-5G
3-Amino-6-methylpyridazine
3-Amino-6-methylpyridazine
Vzorec:
C₅H₇N₃ Bod tání: 223…227 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01569899 CAS číslo: 18591-82-7 |