Tisk…
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-ethylpyrimidine
OR30960-1G OR30960-5G
APOSOR30960-1GEA 3380 CZK
APOSOR30960-1G APOSOR30960-5G
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800366
CAS číslo: 5734-67-8