5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30959-1G
OR30959-250MG
OR30959-5G
APOSOR30959-1GEA
1820
CZK
APOSOR30959-1G
APOSOR30959-250MG
APOSOR30959-5G
5-Amino-2-methoxypyrimidine 95%
5-Amino-2-methoxypyrimidine
Vzorec:
C₅H₇N₃O MW: 125,1286 g/mol Bod tání: 119…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08234878 CAS číslo: 56621-89-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...