Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR30957-25G OR30957-5G
APOSOR30957-25GEA 1080 CZK
APOSOR30957-25G APOSOR30957-5G
3-Amino-1H-pyrazole
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Bod varu: 218 °C/122mmHg
Bod tání: 34…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005236
CAS číslo: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3259
ADR: 8,II