Tisk…
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30956-100G OR30956-25G
APOSOR30956-100GEA 6020 CZK
APOSOR30956-100G APOSOR30956-25G
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole 98%
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃O
Bod tání: 214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022384
CAS číslo: 6126-22-3