Tisk…
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30951-1G OR30951-250MG
APOSOR30951-1GEA 3810 CZK
APOSOR30951-1G APOSOR30951-250MG
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
3-Amino-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Bod tání: 170…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780767
CAS číslo: 95095-84-4