Tisk…
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR3095-25G OR3095-5G
APOSOR3095-25GEA 10150 CZK
APOSOR3095-25G APOSOR3095-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Bod varu: 72…75 °C/0,2mmHg
Hustota: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004711
CAS číslo: 4704-77-2
EINECS: 225-186-2
UN: 3265
ADR: 8,II