Tisk…

2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine

OR30949-1G OR30949-5G
APOSOR30949-1GEA 992 CZK
APOSOR30949-1G APOSOR30949-5G
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.03 g/mol
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320814
CAS číslo: 129432-25-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR