Tisk…

2-Amino-3-chloropyridine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR30948-100G OR30948-25G
APOSOR30948-100GEA 2730 CZK
APOSOR30948-100G APOSOR30948-25G
2-Amino-3-chloropyridine 98%
2-Amino-3-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03541052
CAS číslo: 39620-04-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR