Tisk…
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-amino-2-chloroisonicotinate
OR30947-5G
APOSOR30947-5GEA 2200 CZK
APOSOR30947-5G
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl-3-amino-2-chloroisonicotinate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,6000 g/mol
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411723
CAS číslo: 173435-41-1