Tisk…
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 2070 CZK
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Aminopyridine-4-carbonitrile 96%
3-Aminopyridine-4-carbonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
Bod tání: 135…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035596
CAS číslo: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III