Tisk…
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309457-1G OR309457-5G
APOSOR309457-1GEA 695 CZK
APOSOR309457-1G APOSOR309457-5G
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173342
CAS číslo: 70271-77-1