Tisk…
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 2570 CZK
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684150
CAS číslo: 643039-79-6