Tisk…
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR30944-1G
APOSOR30944-1GEA 10250 CZK
APOSOR30944-1G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Vzorec: C₉H₁₃N₃
MW: 163,22 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08062967
CAS číslo: 722550-01-8