7-Methylcoumarin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Methylcumarin, 7-Methyl-2H-chromen-2-one
OR30939-25G
APOSOR30939-25GEA
5230
CZK
APOSOR30939-25G
7-Methylcoumarin 98%
7-Methylcoumarin
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006880 CAS číslo: 2445-83-2 |