Tisk…
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 3610 CZK
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₇Cl₂N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 59666-16-9