Tisk…
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30937-1G OR30937-25G OR30937-5G
APOSOR30937-1GEA 622 CZK
APOSOR30937-1G APOSOR30937-25G APOSOR30937-5G
4-Bromo-3-methoxyphenol 98%
4-Bromo-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029748
CAS číslo: 102127-34-4
EINECS: 634-447-3