Tisk…
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309352-1G OR309352-5G
APOSOR309352-1GEA 979 CZK
APOSOR309352-1G APOSOR309352-5G
Ethyl-8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173385
CAS číslo: 206258-97-1