Tisk…
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309350-1G OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA 9760 CZK
APOSOR309350-1G APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₄ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02166834
CAS číslo: 112190-03-1