Tisk…
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 2690 CZK
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClN
MW: 141,60 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08277279
CAS číslo: 30838-93-8