Tisk…
4-Amino-3-bromoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309338-1G OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA 13790 CZK
APOSOR309338-1G APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromoquinoline
4-Amino-3-bromoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234502
CAS číslo: 36825-36-2