Tisk…
5-Bromo-2-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxy-1-nitrobenzene
OR30931-10G OR30931-1G OR30931-5G
APOSOR30931-10GEA 827 CZK
APOSOR30931-10G APOSOR30931-1G APOSOR30931-5G
5-Bromo-2-nitroanisole
5-Bromo-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,03 g/mol
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09966092
CAS číslo: 103966-66-1