Tisk…
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30929-10G OR30929-1G OR30929-5G
APOSOR30929-10GEA 910 CZK
APOSOR30929-10G APOSOR30929-1G APOSOR30929-5G
5-Bromo-2-nitrophenol 97%
5-Bromo-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄BrNO₃
Bod tání: 40…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095027
CAS číslo: 27684-84-0