Tisk…
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR309289-250MG OR309289-100MG
APOSOR309289-250MGEA 3540 CZK
APOSOR309289-250MG APOSOR309289-100MG
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline ≥97%
4-Bromo-8-methoxy-2-methylquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 927800-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III