Tisk…
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR309281-1G OR309281-250MG
APOSOR309281-1GEA 8370 CZK
APOSOR309281-1G APOSOR309281-250MG
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01536959
CAS číslo: 118-13-8
EINECS: 204-236-7