2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-3-ethylquinoline
OR309257-5G
APOSOR309257-5GEA
4900
CZK
APOSOR309257-5G
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
2-Chloro-3-ethyl-quinoline
Vzorec:
C₁₁H₁₀ClN MW: 191,66 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02684198 CAS číslo: 67525-28-4 |